accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2H2NNH2

CAS RN 548-61-8

IUPAC Nombre: 4-[bis(4-aminophenyl)methyl]aniline
Sinónimos: 4-[bis(4-aminophenyl)methyl]aniline
Peso molecular (g/mol): 289.38
Fórmula molecular: C19H19N3
InChi Key: ADUMIBSPEHFSLA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Tipo de producto 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)