accessibility menu, dialog, popup

UserName

N(R)N(R)ON(S)(R)HNOOHHOOPOPOOOOHONaNa

CAS RN 54735-61-4

IUPAC Nombre: disodium (2R,3S,4R,5R)-2-({[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}methyl)-5-(6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)oxolane-3,4-bis(olate)
Sinónimos: disodium (2R,3S,4R,5R)-2-({[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}methyl)-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolane-3,4-bis(olate)
Peso molecular (g/mol): 472.15
Fórmula molecular: C10H12N4Na2O11P2
InChi Key: VNWWTAAOJQXDNS-IDIVVRGQSA-N
SMILES: [Na+].[Na+].OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H]([O-])[C@@H]1[O-])N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados