accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3NNH3NOSOOO

CAS RN 5466-22-8

IUPAC Nombre: bis(cyanomethanaminium) sulfate
Sinónimos: bis(cyanomethanaminium) sulfate
Peso molecular (g/mol): 210.21
Fórmula molecular: C4H10N4O4S
InChi Key: NQHWLBZZBSYIPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [NH3+]CC#N.[NH3+]CC#N.[O-]S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados