CAS RN 54571-67-4
IUPAC Nombre:
sodium (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Sinónimos:
sodium pca
Peso molecular (g/mol):
151.1
Fórmula molecular:
C5H6NNaO3
InChi Key:
CRPCXAMJWCDHFM-DFWYDOINSA-M
SMILES:
[Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
1
–
1
de
1
resultados
1
Thermo Scientific Chemicals 2-Pirrolidona-5-ácido carboxílico, sal sódica, solución al 50 % en peso en agua
CAS: 54571-67-4 | C5H6NNaO3 | 151.10 g/mol