accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 544-97-8

IUPAC Nombre: dimethylzinc
Sinónimos: dimethylzinc
Peso molecular (g/mol): 95.45
Fórmula molecular: C2H6Zn
InChi Key: JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [CH3-].[CH3-].[Zn++]
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)