CAS RN 5435-54-1
IUPAC Nombre:
3-nitro-1,4-dihydropyridin-4-one
Sinónimos:
3-nitro-1H-pyridin-4-one
Peso molecular (g/mol):
140.1
Fórmula molecular:
C5H4N2O3
InChi Key:
YUWOLBZMQDGRFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CNC=CC1=O
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Hidroxi-3-nitropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5435-54-1 Fórmula molecular: C5H4N2O3 Peso molecular (g/mol): 140.098 Número MDL: MFCD00128874 Clave InChI: YUWOLBZMQDGRFV-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-hydroxy-3-nitropyridine,3-nitropyridin-4-ol,3-nitro-4-pyridinol,3-nitro-4-hydroxypyridine,3-nitropyridin-4 1h-one,3-nitro-4-pyridone,4-pyridinol, 3-nitro,4 1h-pyridinone, 3-nitro,3-nitro-1,4-dihydropyridin-4-one,4-hydroxy-3-nitropytidine PubChem CID: 228506 Nombre IUPAC: 3-nitro-1H-piridin-4-ona SMILES: C1=CNC=C(C1=O)[N+](=O)[O-]