CAS RN 54143-55-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Flecainida, TRC
CAS: 54143-55-4 Fórmula molecular: C17 H20 F6 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 414.34 Sinónimo: Flecainide,Flecainide Nombre IUPAC: N-(piperidina-2-ilmetil)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida SMILES: FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2