accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3OOH3C(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)

CAS RN 537-40-6

IUPAC Nombre: 1,3-bis[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
Sinónimos: triglyceride
Peso molecular (g/mol): 879.41
Fórmula molecular: C57H98O6
InChi Key: HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
SMILES: CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados