CAS RN 53648-31-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(+)-Nefopam Hidrocloruro, TRC
CAS: 53648-31-0 Fórmula molecular: C17H19NO . HCl Peso molecular (g/mol): 289.8 Sinónimo: (S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride,(1S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride,S-Nefopam Hydrochloride Nombre IUPAC: (1S)-5-metil-1-fenil-1,3,4,6-tetrahidro-2,5-benzoxazocina; Cloruro SMILES: Cl.CN1CCO[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc3C1