CAS RN 534-64-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Piritiamina, TRC
CAS: 534-64-5 Fórmula molecular: C14 H19 N4 O . H Br . Br Peso molecular (g/mol): 420.15 Sinónimo: Neopyrithiamine,Pyrithiamin,Pyrithiamin Hydrobromide,Pyrithiamine Bromide Hydrobromide,Pyrithiamine Hydrobromide Nombre IUPAC: 1-((4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil)-3-(2-hidroxietil)-2-metilpiridina-1-bromuro de bromuro de lio SMILES: [Br-].Br.OCCC1=CC=C[N+](=C1C)CC2=CN=C(N=C2N)C