accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NSSNH3C

CAS RN 533-74-4

IUPAC Nombre: 3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione
Sinónimos: thiazon dmtt (dazomet) dazomet thiazone
Peso molecular (g/mol): 162.27
Fórmula molecular: C5H10N2S2
InChi Key: QAYICIQNSGETAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CSC(=S)N(C)C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados