CAS RN 52886-39-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido (3Alfa,5Beta,7Alfa,12Alfa)-3,7,12-Trihidroxicolan-2,2,3,4,4-d5-24-oico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (3Alfa,5Beta,7Alfa,12Alfa)-3,7,12-Trihidroxicolan-2,2,3,4,4-d5-24-oico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido (3Alfa,5Beta,7Alfa,12Alfa)-3,7,12-Trihidroxicolan-2,2,3,4,4-d5-24-oico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.