CAS RN 527-75-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Eritromicina B (~90%), TRC
CAS: 527-75-3 Fórmula molecular: C37 H67 N O12 Peso molecular (g/mol): 717.93 Sinónimo: Erythromycin B Nombre IUPAC: (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12S,13R,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12-dihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxciclotetradecano-2,10-dione SMILES: CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]1C