accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONOCH3

CAS RN 52605-97-7

IUPAC Nombre: 2,3-dimethoxypyridine
Sinónimos: 2,3-dimethoxypyridine
Peso molecular (g/mol): 139.15
Fórmula molecular: C7H9NO2
InChi Key: QHUHPERZCBUMRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CN=C1OC
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)