accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHNO(E)(E)

CAS RN 5242-49-9

IUPAC Nombre: ethyl (2E,4E)-5-phenyl-2-(phenylformamido)penta-2,4-dienoate
Sinónimos: ethyl (2E,4E)-5-phenyl-2-(phenylformamido)penta-2,4-dienoate
Peso molecular (g/mol): 321.38
Fórmula molecular: C20H19NO3
InChi Key: LQUHLWOIFJBMDX-FPIZNTTDSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(\NC(=O)C1=CC=CC=C1)=C/C=C/C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados