CAS RN 522606-67-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
SID 3712249, MedChemExpress
MedChemExpress SID 3712249 (MiR-544 Inhibitor 1) is an inhibitor of the biogenesis of microRNA-544 (miR-544).