CAS RN 52238-35-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
9-Hidroxielipticina Clorhidrato, TRC
CAS: 52238-35-4 Fórmula molecular: C17 H14 N2 O . H Cl Peso molecular (g/mol): 298.767 Sinónimo: 5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-ol Hydrochloride; Nombre IUPAC: 5,11-dimetil-6H-pirido[4,3-b]carbazol-9-ol; Cloruro SMILES: Cl.Cc1c2ccncc2c(C)c3c4cc(O)ccc4[nH]c13