CAS RN 52-62-0
IUPAC Nombre:
1-methyl-1-[5-(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)pentyl]pyrrolidin-1-ium bis((2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate)
Sinónimos:
pentolinium bitartrate pentapyrrolidium bitartrate tartrato de pentolonio pentolonium tartrate pendine pentolinium ditartrate recuryl pentolineum tartrate tensilest pentolonii tartras
Peso molecular (g/mol):
538.59
Fórmula molecular:
C23H42N2O12
InChi Key:
HSMKTIKKPMTUQH-WBPXWQEISA-L
SMILES:
O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O.C[N+]1(CCCCC[N+]2(C)CCCC2)CCCC1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tartrato de pentolinio, LoGiCal
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.