CAS RN 51936-55-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5,6-Dibromo-1,10,11,12,13,13-hexacloro-11-triciclo[8.2.1.02,9]trideceno, TRC
CAS: 51936-55-1 Fórmula molecular: C13 H12 Br2 Cl6 Peso molecular (g/mol): 540.76 Sinónimo: 1,4-Methanobenzocyclooctene, 7,8-dibromo-1,2,3,4,11,11-hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-,7,8-Dibromo-1,2,3,4,11,11-hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-1,4-methanobenzocyclooctene,5,6-Dibromo-1,10,11,12,13,13-hexachloro-11-tricyclo[8.2.1.02,9]tridecene,Citex BC 26,HCDBCO,Saytex BC 26 SMILES: ClC1=C(Cl)C2(Cl)C3CCC(Br)C(Br)CCC3C1(Cl)C2(Cl)Cl