CAS RN 51930-97-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 1,2-Bis-palmitoil-3-cloropropanediol, TRC
CAS: 51930-97-3 Fórmula molecular: C35 H67 Cl O4 Peso molecular (g/mol): 587.36 Sinónimo: Hexadecanoic acid, 1,1'-[1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl] ester,Hexadecanoic acid, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester (9CI),3-Chloropropane-1,2-diol dipalmitate,Rac-1,2-bis(palmitoyl)-3-chloropropane-1,2-diol,rac 1,2-Bis-palmitoyl-3-chloropropanediol Nombre IUPAC: (3-cloro-2-hexadecanoiloxipropilo) hexadecanoato SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC