CAS RN 51835-51-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Hidroxi Fentermina Clorhidrato, TRC
CAS: 51835-51-9 Fórmula molecular: C10H16ClNO Peso molecular (g/mol): 201.69 Sinónimo: N-Hydroxy-α,α-dimethylbenzeneethanamine Hydrochloride; Nombre IUPAC: N-(2-metil-1-fenilpropano-2-il)hidroxilamina; Cloruro SMILES: Cl.CC(C)(Cc1ccccc1)NO