accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFH3CO

CAS RN 51788-80-8

IUPAC Nombre: 1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Sinónimos: 1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 168.17
Fórmula molecular: C9H9FO2
InChi Key: YOXBPWVWNQROBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(F)=CC=C1C(C)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados