CAS RN 51513-72-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N6-[N2,N6-Bis[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-lisil]-N2-[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-lisina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N6-[N2,N6-Bis[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-lisil]-N2-[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-lisina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N6-[N2,N6-Bis[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-lisil]-N2-[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-lisina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.