accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOClClCl

CAS RN 515-84-4

IUPAC Nombre: ethyl 2,2,2-trichloroacetate
Sinónimos: ethyl trichloroacetate
Peso molecular (g/mol): 191.43
Fórmula molecular: C4H5Cl3O2
InChi Key: SJMLNDPIJZBEKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados