accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OSOO

CAS RN 515-46-8

IUPAC Nombre: ethyl benzenesulfonate
Sinónimos: ethyl benzenesulfonate
Peso molecular (g/mol): 186.23
Fórmula molecular: C8H10O3S
InChi Key: XDRMBCMMABGNMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados