CAS RN 51372-28-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(22S)-Budesonida, TRC
CAS: 51372-28-2 Fórmula molecular: C25H34O6 Peso molecular (g/mol): 430.53 Sinónimo: (11beta,16alpha)-16,17-[(1S)-Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione,Budesonide Epimer A (USP) Nombre IUPAC: (1S,2S,4R,6S,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-9,13-dimetil-6-propil-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-16-one SMILES: CCC[C@H]1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO