CAS RN 512165-97-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(4-Cloro-2-hidroxifenil)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-uno, TRC
CAS: 512165-97-8 Fórmula molecular: C9 H7 Cl N2 O2 Peso molecular (g/mol): 210.617 Sinónimo: 3H-Pyrazol-3-one, 1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)-1,2-dihydro-,BF 500-8,500-M85,M500F085 Nombre IUPAC: 1-(4-cloro-2-hidroxifenil)pirazol-3-ol SMILES: Oc1ccn(n1)c2ccc(Cl)cc2O