accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSiOSiOSi

CAS RN 512-63-0

IUPAC Nombre: hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
Sinónimos: hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
Peso molecular (g/mol): 594.89
Fórmula molecular: C36H30O3Si3
InChi Key: VCYDUTCMKSROID-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O1[Si](O[Si](O[Si]1(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados