CAS RN 5111-66-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6-Methoxy-2-naftol, TRC
CAS: 5111-66-0 Fórmula molecular: C11 H10 O2 Peso molecular (g/mol): 174.2 Sinónimo: 6-Methoxynaphthalen-2-ol,Naproxen Imp. H (EP),Hydroxynerolin Nombre IUPAC: 6-metoxinaftalena-2-ol SMILES: COc1ccc2cc(O)ccc2c1
2
6-Metoxinaftalen-2-ol (Hidroxinerolina), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.