CAS RN 51038-79-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1H-Pirazole-3,4,5-d3, TRC
CAS: 51038-79-0 Fórmula molecular: C3HD3N2 Peso molecular (g/mol): 71.1 Sinónimo: 3,4,5-Trideuteropyrazole,Pyrazole-3,4,5-d3 SMILES: [2H]C1=C([2H])C([2H])=NN1