accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaNaCH3NNONNHNHNClNNHSOOONSOOOClClSOOO(E)

CAS RN 50662-99-2

IUPAC Nombre: trisodium 2,5-dichloro-4-[(4E)-4-{2-[5-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]hydrazin-1-ylidene}-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulfonate
Sinónimos: trisodium 2,5-dichloro-4-[(4E)-4-{2-[5-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]hydrazin-1-ylidene}-3-methyl-5-oxopyrazol-1-yl]benzenesulfonate
Peso molecular (g/mol): 872.95
Fórmula molecular: C25H15Cl3N9Na3O10S3
InChi Key: WHOSTXMLMFSVMN-MAPGKPBKSA-K
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)\C1=N\NC1=CC(NC2=NC(Cl)=NC(NC3=CC=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)=N2)=CC=C1S([O-])(=O)=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1Cl)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados