accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHOCH3HNOONH2O

CAS RN 50444-54-7

IUPAC Nombre: benzyl N-{1-[(1-carbamoylethyl)carbamoyl]ethyl}carbamate
Sinónimos: benzyl N-{1-[(1-carbamoylethyl)carbamoyl]ethyl}carbamate
Peso molecular (g/mol): 293.32
Fórmula molecular: C14H19N3O4
InChi Key: WEIOJLPDGBBVCH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(NC(=O)C(C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(N)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados