CAS RN 500577-65-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3,4-Dihidro-6-metoxi-7-(fenilmetoxi)-1-[[4-(fenilmetoxi)fenil]metil]-isoquinolina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3,4-Dihidro-6-metoxi-7-(fenilmetoxi)-1-[[4-(fenilmetoxi)fenil]metil]-isoquinolina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.