accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPSOCH3OClNOO

CAS RN 500-28-7

IUPAC Nombre: O-3-chloro-4-nitrophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
Sinónimos: 3-chloro-dimethyl parathion
Peso molecular (g/mol): 297.65
Fórmula molecular: C8H9ClNO5PS
InChi Key: NZNRRXXETLSZRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COP(=S)(OC)OC1=CC=C(C(Cl)=C1)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados