accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOClClCl

CAS RN 50-73-7

IUPAC Nombre: 2,3,5-trichlorobenzoate
Sinónimos: 2,3,5-trichlorobenzoate
Peso molecular (g/mol): 224.44
Fórmula molecular: C7H2Cl3O2
InChi Key: CGFDSIZRJWMQPP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados