CAS RN 49669-14-9
IUPAC Nombre:
2-bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine
Sinónimos:
2-bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine
Peso molecular (g/mol):
244.09
Fórmula molecular:
C9H10BrNO2
InChi Key:
ZRXWMMNBTGBCIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(OCCO1)C1=NC(Br)=CC=C1
1
–
3
de
3
resultados
1
2-Bromo-6-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)piridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-Bromo-6-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)piridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-Bromo-6-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)piridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.