accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNN

CAS RN 493-77-6

IUPAC Nombre: triphenyl-1,3,5-triazine
Sinónimos: triphenyl-1,3,5-triazine
Peso molecular (g/mol): 309.37
Fórmula molecular: C21H15N3
InChi Key: HBQUOLGAXBYZGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados