CAS RN 487-19-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
beta-Nicotirina, TRC
CAS: 487-19-4 Fórmula molecular: C10 H10 N2 Peso molecular (g/mol): 158.2 Sinónimo: Pyridine, 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-,Nicotyrine (6CI,7CI),Pyridine, 3-(1-methylpyrrol-2-yl)- (8CI),1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrole,3,2'-Nicotyrine,3-(1-Methyl-2-pyrrolyl)pyridine,NSC 127943,NSC 407276,β-Nicotyrine,beta-Nicotyrine Nombre IUPAC: 3-(1-metilpirrrol-2-il)piridina SMILES: Cn1cccc1c2cccnc2
2
3-(1-metil-1H-pirrol-2-il)piridina (beta-nicotirina), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.