accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNO

CAS RN 465514-09-4

IUPAC Nombre: 2-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carbaldehyde
Sinónimos: 2-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 192.22
Fórmula molecular: C10H12N2O2
InChi Key: CCPVZIBHRFCNTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados