accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHCH3NHH3CH3C(E)

CAS RN 4559-79-9

IUPAC Nombre: [(2E)-4-(dimethylazaniumyl)but-2-en-1-yl]dimethylazanium
Sinónimos: [(2E)-4-(dimethylammonio)but-2-en-1-yl]dimethylazanium
Peso molecular (g/mol): 144.26
Fórmula molecular: C8H20N2
InChi Key: KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-P
SMILES: C[NH+](C)C\C=C\C[NH+](C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados