accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOFCl

CAS RN 453-11-2

IUPAC Nombre: 1-chloro-3-fluoropropan-2-ol
Sinónimos: 2-propanol, 1-chloro-3-fluoro-
Peso molecular (g/mol): 112.53
Fórmula molecular: C3H6ClFO
InChi Key: ZNKJYZHZWALQNX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(CF)CCl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)