accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFNOO

CAS RN 448-19-1

IUPAC Nombre: 4-fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
Sinónimos: 4-fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
Peso molecular (g/mol): 171.13
Fórmula molecular: C7H6FNO3
InChi Key: WLKUSVNHZXUEFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=CC(F)=C1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados