CAS RN 446255-39-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodifenil Éter, TRC
CAS: 446255-39-6 Fórmula molecular: C12 H2 Br8 O Peso molecular (g/mol): 801.38 Sinónimo: BDE 196 Nombre IUPAC: 1,2,3,4-tetrabromo-5-(2,3,4,6-tetrabromofenoxi)benceno SMILES: Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br