CAS RN 444189-55-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(S)-terc-Butil 2-((terc-butoxicarbonil)amino)-5-(4-metoxi-7-nitroindolin-1-il)-5-oxopentanoato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(S)-terc-Butil 2-((terc-butoxicarbonil)amino)-5-(4-metoxi-7-nitroindolin-1-il)-5-oxopentanoato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(S)-terc-Butil 2-((terc-butoxicarbonil)amino)-5-(4-metoxi-7-nitroindolin-1-il)-5-oxopentanoato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.