CAS RN 4361-38-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-ciclohexilbutanoico, TRC
CAS: 4361-38-0 Fórmula molecular: C10H18O2 Peso molecular (g/mol): 170.25 Nombre IUPAC: Ácido 3-ciclohexilbutanoico SMILES: CC(CC(=O)O)C1CCCCC1