CAS RN 43002-54-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2-Fenil-1H-imidazol-4-il)metanol, TRC
CAS: 43002-54-6 Fórmula molecular: C10H10N2O Peso molecular (g/mol): 174.2 Nombre IUPAC: (2-fenil-1H-imidazol-5-il)metanol SMILES: OCc1cnc([nH]1)c2ccccc2