accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH2OOCH3SOHOO

CAS RN 42854-62-6

IUPAC Nombre: 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; benzyl 2-aminopropanoate
Sinónimos: benzyl 2-aminopropanoate; para-toluene sulfonate
Peso molecular (g/mol): 351.42
Fórmula molecular: C17H21NO5S
InChi Key: NWOPHJSSBMABBD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC(N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados