accessibility menu, dialog, popup

UserName

N

CAS RN 4254-02-8

IUPAC Nombre: cyclopentanecarbonitrile
Sinónimos: cyclopentanecarbonitrile
Peso molecular (g/mol): 95.15
Fórmula molecular: C6H9N
InChi Key: SVPZJHKVRMRREG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1CCCC1
Punto de ebullición 
  • (3)
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)