CAS RN 42421-12-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-hidroxihomoftálico, TRC
CAS: 42421-12-5 Fórmula molecular: C9H8O5 Peso molecular (g/mol): 196.16 Sinónimo: 2,6-Cresotic acid, alpha-carboxy- (7CI),2-Carboxy-3-hydroxybenzeneacetic acid,2-(Carboxymethyl)-6-hydroxybenzoic acid Nombre IUPAC: Ácido 2-(carboximetil)-6-hidroxibenzoico SMILES: OC(=O)Cc1cccc(O)c1C(=O)O