CAS RN 424-64-6
IUPAC Nombre:
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl prop-2-enoate
Sinónimos:
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl prop-2-enoate
Peso molecular (g/mol):
254.1
Fórmula molecular:
C7H5F7O2
InChi Key:
PLXOUIVCSUBZIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
1
–
1
de
1
resultados
1
Acrilato de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutilo, 97 %, estabilizado con 100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 424-64-6 Fórmula molecular: C7H5F7O2 Peso molecular (g/mol): 254.104 Número MDL: MFCD00039252 Clave InChI: PLXOUIVCSUBZIX-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 1h,1h-heptafluorobutyl acrylate,2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate,heptafluorobutyl acrylate,2-propenoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester,2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate, stab. with 100 ppm 4-methoxyphenol,1h, 1h-heptafluorobutylacrylate,1,1-dihydroheptafluorobutyl acrylate,1h,1h-heptafluorobut-1-yl acrylat,2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl=propenoate PubChem CID: 67923 Nombre IUPAC: prop-2-enoato de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutilo SMILES: C=CC(=O)OCC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F